Learn More
3-Chloropropylamine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10438540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10438540 50 g Plastic bottle 50g
10551991 250 g Plastic bottle 250g
15119213 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10438540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162010500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6276-54-6 | C3H8ClN·HCl | 130.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6276-54-6
Formula molecolare C3H8ClN·HCl
Molecular Weight (g/mol) 130.02
Numero MDL MFCD00012913
InChI Key IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
PubChem CID 11469095
IUPAC Name 3-chloropropan-1-amine;hydrochloride
SMILES C(CN)CCl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropropylamine hydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 148°C to 150°C
Colore Beige-Yellow to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Ionised Chloride) (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare Cl(CH2)3NH2·HCl
Quantità 50 g
Beilstein 04,148
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Peso formulazione 130.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.