Learn More
3-Chloropropylamine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 11458396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11458396 50 g 50g
11468396 250 g 250g
11448396 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458396 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15415.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6276-54-6 | C3H9Cl2N | 130.012 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6276-54-6
Formula molecolare C3H9Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 130.012
Numero MDL MFCD00012913
InChI Key IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
PubChem CID 11469095
IUPAC Name 3-chloropropan-1-amine;hydrochloride
SMILES C(CN)CCl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropropylamine hydrochloride
Punto di fusione 147°C to 152°C
Quantità 50 g
Beilstein 3667451
Peso formulazione 130.02
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloropropylaminehydrochloride