Learn More
3-Chloropropylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30354748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354748 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37944025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropropylamine Hydrochloride
CAS 6276-54-6
Formula molecolare C3H9Cl2N
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Amino-3-chloropropane Hydrochloride, 1-Chloro-3-aminopropane Hydrochloride, 3-Amino-1-chloropropane Hydrochloride, 3-Aminopropyl Chloride Hydrochloride, 3-Chloro-1-propanamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
SMILES Cl.NCCCCl
IUPAC Name 3-chloropropan-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 130.02
Peso formulazione 129.0112