Learn More
3-Chloropropylene Sulfide, TRC
Codice prodotto. 30343613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343613 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343613 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB41595850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropropylene Sulfide
CAS 3221-15-6
Formula molecolare C3 H5 S Cl
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H5ClS/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMILES ClCC1CS1
IUPAC Name 2-(chloromethyl)thiirane
Molecular Weight (g/mol) 108.58
Peso formulazione 107.98