Learn More
3-Chloropyrazine-2-carbonitrile, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10527864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10527864 25 g Amber Glass Bottle 25g
10292442 1 g Amber Glass Bottle 1g
10082444 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10527864 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM04911EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 55557-52-3
Formula molecolare C5H2ClN3
Molecular Weight (g/mol) 139.54
Numero MDL MFCD00219653
InChI Key SDLFAEGTVBPHBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3-cyanopyrazine, 3-chloro-2-pyrazinecarbonitrile, 2-chloro-3-cyannopyrazine, pyrazinecarbonitrile, 3-chloro, 3-chloro-2-cyanopyrazine, 3-chlorpyrazin-2-carbonitril, chlorocyanopyrazine, pubchem10180, acmc-209lnr, 2-cyano-3-chloropyrazine
PubChem CID 292465
IUPAC Name 3-chloropyrazine-2-carbonitrile
SMILES ClC1=NC=CN=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 139.54
Percent Purity 97%