Learn More
3-Chloropyridine, 99%
Codice prodotto. 10494935 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10494935 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10162230 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10494935 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110021000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 626-60-8 | C5H4ClN | 113.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-60-8
Formula molecolare C5H4ClN
Molecular Weight (g/mol) 113.54
Numero MDL MFCD00006375
InChI Key PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
PubChem CID 12287
IUPAC Name 3-chloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropyridine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 147.0°C to 150.0°C
Punto d'infiammabilità 66°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)Cl
Indice di rifrazione 1.5310 to 1.5340
Quantità 100 mL
Beilstein 20, 230
Gravità specifica 1.19
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C)
Peso formulazione 113.55
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloropyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.