Learn More
3-Chloropyridine-d4, CDN
Codice prodotto. 30311008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311008 0.25 g 0.25g
30309722 0.1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30311008 Fornitore CDN N. del fornitore CDND68990.25G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropyridine-D4
CAS 1001003-95-7
Formula molecolare C5 D4 Cl N
Quantità 0.25 g
Sinonimo Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-chloro- (ACI), 5-Chloropyridine-2,3,4,6-d4 (ACI), 3-Chloropyridine-d4, 3-Chloropyridine-D4, 3-Chloropyridine-2,4,5,6-d4
InChI Formula InChI=1 S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])c(Cl)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC Name 3-chloro-2,4,5,6-tetradeuteriopyridine
Molecular Weight (g/mol) 117.5696
Peso formulazione 117.0283 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity