Learn More
3-Chlorosalicylaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30366377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366377 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3819001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorosalicylaldehyde
CAS 1927-94-2
Formula molecolare C7 H5 Cl O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
SMILES Oc1c(Cl)cccc1C=O
IUPAC Name 3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Peso formulazione 155.9978