Learn More
3-Chlorosalicylaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30368483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368483 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30368483 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC381900250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorosalicylaldehyde
CAS 1927-94-2
Formula molecolare C7 H5 Cl O2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
SMILES Oc1c(Cl)cccc1C=O
IUPAC Name 3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Peso formulazione 155.9978