Learn More
3-Chlorosalicylaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chlorosalicylaldehyde |
| CAS | 1927-94-2 |
| Formula molecolare | C7 H5 Cl O2 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cccc1C=O |
| IUPAC Name | 3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.57 |
| Peso formulazione | 155.9978 |