Learn More
3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10558702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10558702 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10558702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405070250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4052-92-0 | C7H4Cl2O3S | 239.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Nota nome 98%
CAS 4052-92-0
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18°C to 20°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H4Cl2O3S
Formula lineare COClC6H4SO2Cl
Indice di rifrazione 1.5780 to 1.58
Numero MDL MFCD00051352
Quantità 25 g
Sinonimo 3-chlorosulfonyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chlorosulfonyl, m-chlorosulfonyl benzoyl chloride, 3-chlorosulphonyl benzoyl chloride, 3-chlorosulphonylbenzoyl chloride, 3-chlorosulfonyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-chlorosulfonyl, benzoyl chloride, m-chlorosulfonyl-7ci,8ci, c7h4cl2so3, 3-chlorosulfonylbenzoyl=chloride
InChI Key XWEBTVZIZWEJOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC Name 3-chlorosulfonylbenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 239.07
PubChem CID 77671
Peso formulazione 239.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.