Learn More
3-Chlorothieno[2,3-b]thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 218.68 |
| Percent Purity | 97% |