Learn More
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 97+%
Codice prodotto. 11353147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353147 5 g 5g
11343147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353147 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13560.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 59337-89-2 | C5H3ClO2S | 162.587 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59337-89-2
Formula molecolare C5H3ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 162.587
Numero MDL MFCD00043888
InChI Key BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorothiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylic acid, chloro, 3-chloro-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem5491, chlorothiophenecarboxylic, acmc-20agf8, maybridge1_004006, ksc274e4d, 3-chlorothiophenecarboxylic acid
PubChem CID 701269
IUPAC Name 3-chlorothiophene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CSC(=C1Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 185°C to 187°C
Quantità 5 g
Beilstein 121052
Peso formulazione 162.6
Percent Purity 99%