Learn More
3-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30357080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357080 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357080 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4281551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
CAS 59337-89-2
Formula molecolare C5H3ClO2S
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
SMILES ClC1=C(C(O)=O)SC=C1
IUPAC Name 3-chlorothiophene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 162.59
Peso formulazione 161.9542