Learn More
3-Chlorothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11351717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11351717 1 g 1g
11361717 5 g 5g
11371717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11351717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04806.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2037-31-2 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2037-31-2
Formula molecolare C6H5ClS
Molecular Weight (g/mol) 144.62
Numero MDL MFCD00004839
InChI Key CQJDYPZUDYXHLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorothiophenol, m-chlorothiophenol, benzenethiol, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-thiol, m-chlorobenzenethiol, benzenethiol, m-chloro, 3-chloro thiophenol, 3-chloro-benzenethiol, 3-chloromercaptobenzene, m-chlorophenyl mercaptan
PubChem CID 16257
IUPAC Name 3-chlorobenzenethiol
SMILES SC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorothiophenol
Densità 1.244
Punti di ebollizione 104°C to 105°C (35 mmHg)
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Indice di rifrazione 1.6021
Quantità 1 g
Numero UN UN1760
Beilstein 1854087
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 144.62
Percent Purity 97%