Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chlorotoluene |
| Punto di fusione | -48°C |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 1.0700g/mL |
| Quantità | 100 mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Chlorotoluene
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.