Learn More
3-Chlorotoluene, 98%
Codice prodotto. 11428836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428836 100 g 100g
11438836 500 g 500g
11448836 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428836 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16991.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-41-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-41-8
Formula molecolare C7H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 126.58
Numero MDL MFCD00000595
InChI Key OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
PubChem CID 7931
IUPAC Name 1-chloro-3-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorotoluene
Punto di fusione -48°C
Quantità 100 g
Numero UN UN2238
Beilstein 1903632
Indice di Merck 14,2171
Punti di ebollizione 160°C to 162°C
Peso formulazione 126.59
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Chlorotoluene