Learn More
3-Chlorotoluene, TRC
Codice prodotto. 30362337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30362337 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4216201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorotoluene
CAS 108-41-8
Formula molecolare C7 H7 Cl
Quantità 1 g
Sinonimo Toluene, m-chloro- (8CI), 1-Chloro-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-methylbenzene, 3-Chlorotoluene, 3-Methylchlorobenzene, 3-Methylphenyl chloride, NSC 8767, m-Chlorotoluene, m-Methylchlorobenzene, m-Tolyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1
IUPAC Name 1-chloro-3-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 126.58
Peso formulazione 126.0236