Learn More
3-Chromanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10326864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10326864 10 g Amber Glass Bottle 10g
10212982 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10273022 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10326864 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC25801EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 115822-57-6
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.187
Numero MDL MFCD03783554
InChI Key UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chroman-3-carboxylic acid, 3-chromanecarboxylic acid, chromane-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795458
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromene-3-carboxylic acid
SMILES C1C(COC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chromanecarboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 97%