Learn More
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. 11426230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426230 5 g 5g
11416230 1 g 1g
11436230 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11426230 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27126.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 238088-16-9 | C10H18BNO2 | 195.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 238088-16-9
Formula molecolare C10H18BNO2
Molecular Weight (g/mol) 195.07
Numero MDL MFCD09953480
InChI Key LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile
PubChem CID 11183176
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
SMILES CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Indice di rifrazione 1.437
Quantità 5 g
Numero UN UN3276
Peso formulazione 195.07
Percent Purity 96%