Learn More
3-Cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine, 98%
Codice prodotto. 11454064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454064 100 g 100g
11439713 5 g 5g
11449713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454064 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12466.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 769-28-8 | C8H8N2O | 148.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 769-28-8
Formula molecolare C8H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 148.165
Numero MDL MFCD00006269
InChI Key OCYMJCILWYHKAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxy-4,6-dimethylnicotinonitrile, 3-cyano-4,6-dimethyl-2-hydroxypyridine, 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile, unii-ots4s2r79e, 4,6-dimethyl-2-hydroxynicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo, 3-cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine, nicotinonitrile, 1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo, ots4s2r79e
PubChem CID 69856
IUPAC Name 4,6-dimethyl-2-oxo-1H-pyridine-3-carbonitrile
SMILES CC1=CC(=C(C(=O)N1)C#N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine
Punto di fusione ∼290°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 130992
Peso formulazione 148.17
Percent Purity 98%