Learn More
3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. 15477196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477196 1 g 1g
15487196 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477196 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62245.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 775351-57-0 | C13H15BFNO2 | 247.076 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 775351-57-0
Formula molecolare C13H15BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 247.076
Numero MDL MFCD06795681
InChI Key RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 11402361
IUPAC Name 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 75°C to 76°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 247.07
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid