Learn More
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11926071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11926071 5 g 5g
11916071 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11926071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444710050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 775351-57-0
Formula molecolare C13H15BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 247.08
InChI Key RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 11402361
IUPAC Name 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 75.0°C to 76.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 247.08
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .