Learn More
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10227657 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10227657 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10227657 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430460010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
CAS 304858-67-1
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H5BFNO2
Numero MDL MFCD09263608
Quantità 1 g
Sinonimo 3-cyano-5-fluorophenyl boronic acid, 3-cyano-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzonitrile, boronic acid, 3-cyano-5-fluorophenyl-9ci, boronic acid, 3-cyano-5-fluorophenyl, pubchem17351, acmc-1csdr, ksc495g6d, 3-cyano-5-fluorophenylboronicacid
InChI Key DLYWCECHXBOCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(F)=C1)C#N
IUPAC Name (3-cyano-5-fluorophenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 164.93
PubChem CID 23435605
Peso formulazione 164.93
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.