Learn More
3-Cyano-6-dimethoxymethyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Cyano-6-dimethoxymethyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone |
| CAS | 98293-79-9 |
| Formula molecolare | C14H13N3O3 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 2-(Dimethoxymethyl)-1,6-dihydro-6-oxo[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H13N3O3/c1-19-14(20-2)12-11(9-3-5-16-6-4-9)7-10(8-15)13(18)17-12/h3-7,14H,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | COC(OC)C1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2 |
| IUPAC Name | 6-(dimethoxymethyl)-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 271.27 |
| Peso formulazione | 271.0957 |