Learn More
3-Cyanobenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10762201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762201 25 g Bottiglia in vetro 25g
10209873 1 g Bottiglia in vetro 1g
10635602 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10762201 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163900250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24964-64-5 | C8H5NO | 131.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24964-64-5
Numero MDL MFCD00003344
InChI Key HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
IUPAC Name 3-formylbenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanobenzaldehyde
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79°C to 81°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H5NO
Formula lineare NCC6H4CHO
Quantità 25 g
Beilstein 10, 671
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Molecular Weight (g/mol) 131.13
Peso formulazione 131.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Cyanobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.