Learn More
3-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS | 56542-67-7 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C7H4ClNO2S |
| Formula lineare | CNC6H4SO2Cl |
| Numero MDL | MFCD00203480 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463 |
| Show More |