Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cyanobenzeneboronic acid, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ L19635.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 150255-96-2 Peso : 0.01000kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 11395425
  • 32.75€ / 250mg
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
150255-96-2
146.94
XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
2734325
B(C1=CC(=CC=C1)C#N)(O)O
C7H6BNO2
MFCD01318967
3-cyanophenyl boronic acid, 3-cyanobenzeneboronic acid, 3-boronobenzonitrile, 3-dihydroxyboranyl benzonitrile, 3-cyanobenzene boronic acid, 3-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-cyanophenyl, pubchem1804, phenylboronic acid, 4
(3-cyanophenyl)boronic acid
Specifica
3-Cyanobenzeneboronic acid
250mg
C7H6BNO2
6136720
XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
(3-cyanophenyl)boronic acid
2734325
≥98%
∽298°C (decomposition)
150255-96-2
MFCD01318967
3-cyanophenyl boronic acid, 3-cyanobenzeneboronic acid, 3-boronobenzonitrile, 3-dihydroxyboranyl benzonitrile, 3-cyanobenzene boronic acid, 3-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-cyanophenyl, pubchem1804, phenylboronic acid, 4
B(C1=CC(=CC=C1)C#N)(O)O
146.94
146.94
Videos
SDS Documenti