Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64948.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 214360-46-0 Peso : 0.00500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 15442379
  • 123.00€ / 5g
Spedizione stimata: 25-06-2021
Identificatori chimici
214360-46-0
229.086
FIGQEPXOSAFKTA-UHFFFAOYSA-N
2760590
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C#N
C13H16BNO2
MFCD03789262
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 3-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem15603, 3-cyanophenylboronicacidpinacolester, 3-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Specifica
3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
78°C to 82°C (decomposition)
214360-46-0
MFCD03789262
FIGQEPXOSAFKTA-UHFFFAOYSA-N
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
2760590
Solid
White
5g
C13H16BNO2
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 3-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem15603, 3-cyanophenylboronicacidpinacolester, 3-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C#N
229.086
229.09
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati