Learn More
3-Cyanobenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11348996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348996 5 g 5g
11338996 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348996 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20169.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56542-67-7 | C7H4ClNO2S | 201.624 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56542-67-7
Formula molecolare C7H4ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 201.624
Numero MDL MFCD00203480
InChI Key BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
PubChem CID 2801360
IUPAC Name 3-cyanobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 47°C to 52°C
Punti di ebollizione 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2832925
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 201.63
Percent Purity 97%