Learn More
3-Cyanobenzylsulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10638663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10638663 5 g Amber Glass Bottle 5g
10153364 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10638663 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07947DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 56106-01-5
Formula molecolare C8H6ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 215.651
Numero MDL MFCD09046692
InChI Key YNWYDZBBHOWDAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanophenyl methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulfonyl chloride, 3-cyanophenyl methanesulphonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzonitrile, 3-cyano-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulphonyl chloride, 3-cyano benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-cyano, 3-cyano-phenyl methanesulfonyl chloride, 3-chlorosulfonyl methyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 16774314
IUPAC Name (3-cyanophenyl)methanesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CS(=O)(=O)Cl)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanobenzylsulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 215.66
Percent Purity 97%