Learn More
3-Cyanocoumarin, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15452172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452172 5 g 5g
15442172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15452172 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 15119-34-3
Formula molecolare C10H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 171.16
Numero MDL MFCD00115699
InChI Key QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
IUPAC Name 2-oxochromene-3-carbonitrile
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanocoumarin
Punto di fusione 184.0°C to 188.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 171.15
Percent Purity 97%