Learn More
3-Cyanophenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 10117763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10117763 1 g Bottiglia in vetro 1g
10073590 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10117763 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 314180010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16413-26-6
Formula molecolare C8H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Numero MDL MFCD00013856
InChI Key NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
IUPAC Name 3-isocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanophenyl isocyanate
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49°C to 54°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CNC6H4NCO
Quantità 1 g
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid