Learn More
3-Cyanophenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 11357426
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
11357426 5 g 5g
11347426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09432.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.133 g/mol
3-Cyanophenyl isocyanate serves as a starting reagent in the synthesis of R/S-4-(3-chlorophenylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran and 1-(3-cyanophenyl)-3-(2-methoxy-6-pentadecylbenzyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Cyanophenyl isocyanate serves as a starting reagent in the synthesis of R/S-4-(3-chlorophenylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran and 1-(3-cyanophenyl)-3-(2-methoxy-6-pentadecylbenzyl)urea.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16413-26-6
Formula molecolare C8H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 144.133
Numero MDL MFCD00013856
InChI Key NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
IUPAC Name 3-isocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3-Cyanophenyl isocyanate
Punto di fusione 51°C to 54°C
Odore Irritating
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 3089117
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.