Learn More
3-Cyanophenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11357856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11357856 1 g 1g
11367856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357856 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13045.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3125-78-8 | C8H4N2S | 160.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3125-78-8
Formula molecolare C8H4N2S
Molecular Weight (g/mol) 160.19
Numero MDL MFCD00041070
InChI Key UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 3-isothiocyanato, m-cyanophenyl isothiocyanate, 3-cyanophenylisothiocyanate, acmc-1bn6o, benzonitrile,3-isothiocyanato, 3-isothiocyanatobenzenecarbonitrile
PubChem CID 76578
IUPAC Name 3-isothiocyanatobenzonitrile
SMILES S=C=NC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanophenyl isothiocyanate
Punto di fusione 64°C to 66°C
Odore Irritating
Quantità 1 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2803099
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 160.2
Percent Purity 97%