Learn More
3-Cyanopropyltrichlorosilane, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10511141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511141 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10200070 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10511141 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 277110250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1071-27-8
Formula molecolare C4H6Cl3NSi
Molecular Weight (g/mol) 202.534
InChI Key HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
IUPAC Name 4-trichlorosilylbutanenitrile
SMILES C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanopropyltrichlorosilane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.3000g/mL
Punti di ebollizione 237.0°C to 238.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CN(CH2)3Si(Cl)3
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Quantità 25 mL
Peso formulazione 202.54
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid