Learn More
3-Cyanopyridine-4-boronic acid pinacol ester, 95%
Codice prodotto. 15497725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497725 250 mg 250mg
11357379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497725 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27814.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 878194-92-4 | C12H15BN2O2 | 230.074 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 878194-92-4
Formula molecolare C12H15BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 230.074
Numero MDL MFCD09037481
InChI Key LUDBQHAQFBWGNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanopyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile, 3-cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyanopyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyanopyridine-4-boronicacidpinacolester
PubChem CID 44755176
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=NC=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 97°C to 99°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 230.07
Percent Purity 95%