Learn More
3-Cyanopyridine, 98%
Codice prodotto. 10580351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10580351 500 g Bottiglia in vetro 500g
10540011 5 g Bottiglia in vetro 5g
10152230 100 g Bottiglia in vetro 100g
10485603 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10580351 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110865000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-54-9
Formula molecolare C6H4N2
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00006372
InChI Key GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanopyridine, nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, nicotinic acid nitrile, 3-pyridinenitrile, 3-pyridylcarbonitrile, 3-azabenzonitrile, 3-cyjanopirydyna, nitryl kwasu nikotynowego, 3-cyjanopirydyna polish
PubChem CID 79
ChEBI CHEBI:86556
IUPAC Name pyridine-3-carbonitrile
SMILES N#CC1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanopyridine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 47.0°C to 51.0°C
Colore Colorless or White to Yellow
Densità 1.1590g/mL
Punti di ebollizione 201.0°C
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)CN
Quantità 500 g
Beilstein 22, 41
Gravità specifica 1.159
Informazioni di solubilità Solubility in water: 140g/L (20°C)
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Cyanopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.