Learn More
3-Cyanopyridine, 98%
Codice prodotto. 11482627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11482627 100 g 100g
11492627 500 g 500g
11402637 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14850.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-54-9
Formula molecolare C6H4N2
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00006372
InChI Key GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanopyridine, nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, nicotinic acid nitrile, 3-pyridinenitrile, 3-pyridylcarbonitrile, 3-azabenzonitrile, 3-cyjanopirydyna, nitryl kwasu nikotynowego, 3-cyjanopirydyna polish
PubChem CID 79
ChEBI CHEBI:86556
IUPAC Name pyridine-3-carbonitrile
SMILES N#CC1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanopyridine
Punto di fusione 48°C to 51°C
Densità 1.16
Punti di ebollizione 206°C to 208°C
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Odore Pungent
Quantità 100 g
Beilstein 107711
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 98%