Learn More
3-Cyanopyridine, TRC
Codice prodotto. 30367779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30367779 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367779 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9821071G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanopyridine
CAS 100-54-9
Formula molecolare C6H4N2
Quantità 1 g
Sinonimo Nicotinonitrile (8CI), 3-Azabenzonitrile, 3-Cyanopyridine, 3-Pyridinenitrile, 3-Pyridyl Cyanide, 3-Pyridylcarbonitrile, NSC 17558, Nicotinic Acid Nitrile, beta-Cyanopyridine
InChI Formula InChI=1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H
SMILES N#Cc1cccnc1
IUPAC Name Nicotinonitrile
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Peso formulazione 104.0374