Learn More
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11422268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422268 25 g 25g
11412268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11422268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15229.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4771-80-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4771-80-6
Formula molecolare C7H10O2
Molecular Weight (g/mol) 126.155
Numero MDL MFCD00013781
InChI Key VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydrobenzoic acid, 1-cyclohexene-4-carboxylic acid, delta3-cyclohexenylcarboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova, 3-cyclohexene carboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova czech, .delta.3-cyclohexenecarboxylic acid
PubChem CID 20903
IUPAC Name cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
SMILES C1CC(CC=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Punto di fusione 16°C to 18°C
Densità 1.082
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.4815
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1617723
Informazioni di solubilità V sol
Peso formulazione 126.16
Percent Purity 98%