Learn More
3-Cyclohexenecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10157513 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10157513 1 g Bottiglia in vetro 1g
10033530 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10157513 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294390010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4771-80-6 | Molecular Formula: C7H10O2 | Molecular Weight: 126.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4771-80-6
Formula molecolare C7H10O2
Molecular Weight (g/mol) 126.15
Numero MDL MFCD00013781
InChI Key VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydrobenzoic acid, 1-cyclohexene-4-carboxylic acid, delta3-cyclohexenylcarboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova, 3-cyclohexene carboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova czech, .delta.3-cyclohexenecarboxylic acid
PubChem CID 20903
IUPAC Name cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
SMILES C1CC(CC=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyclohexenecarboxylic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 17.0°C
Colore Blue-Gray to Brown-Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 238.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4800 to 1.4820
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 126.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Cyclohexenecarboxylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.