Learn More
3-Cyclohexenylcarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30363729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363729 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30363729 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98819510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyclohexenylcarboxylic Acid
CAS 4771-80-6
Formula molecolare C7H10O2
Quantità 10 g
Sinonimo (±)-3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid, 1-Cyclohexene-4-carboxylic Acid, 3-Cyclohexenecarboxylic Acid, 3-Cyclohexenyl-1-formic Acid, 3-Cyclohexenylcarboxylic Acid, NSC 44712, NSC 44883, delta3-Cyclohexenecarboxylic Acid, delta3-Cyclohexenylcarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCC=CC1
IUPAC Name cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 126.15
Peso formulazione 126.0681