Learn More
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10769025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10769025 25 g Amber Glass Bottle 25g
10263372 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10769025 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01923EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 67387-76-2
Formula molecolare C13H16O3
Molecular Weight (g/mol) 220.268
InChI Key FZFWPURYSWKIRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-cyclopentyloxy-4-formylanisole, 3-cyclopentoxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldeyde, 3-cylopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaidehyde, 5-formyl-2-methoxyphenoxy cyclopentane
PubChem CID 2735893
IUPAC Name 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC2CCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%