Learn More
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10314442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10314442 1 g Amber Glass Bottle 1g
10069391 10 g Amber Glass Bottle 10g
10490554 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10314442 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM09079DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 144036-17-9
Formula molecolare C13H16O4
Molecular Weight (g/mol) 236.27
Numero MDL MFCD00219797
InChI Key RVADCQWIQKYXBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-cyclopentyloxy-4-methoxy, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy benzoic acid, maybridge1_005004, acmc-20e1kk, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentoxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybezoic acid, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzoic acid
PubChem CID 2779323
IUPAC Name 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(OC2CCCC2)C=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 236.27
Percent Purity 97%