Learn More
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 50 g |
| Peso formulazione | 236.27 |
| Percent Purity | 97% |