Learn More
3-Cyclopentylpropionic acid, 98%
Codice prodotto. 11473717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473717 100 g 100g
11463717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18192.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-77-2
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.20
Numero MDL MFCD00001392
InChI Key ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
PubChem CID 8818
ChEBI CHEBI:50899
IUPAC Name 3-cyclopentylpropanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyclopentylpropionic acid
Densità 0.996
Punti di ebollizione 130°C to 133°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 47°C (117°F)
Indice di rifrazione 1.457
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 98%