Learn More
3-Cyclopentylpropionyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11493298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493298 25 g 25g
11403308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493298 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17715.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-97-2 | C8H13ClO | 160.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-97-2
Formula molecolare C8H13ClO
Molecular Weight (g/mol) 160.64
Numero MDL MFCD00001391
InChI Key SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyclopentylpropionyl chloride, cyclopentylpropionyl chloride, cyclopentanepropionyl chloride, 3-cyclopentyl propionyl chloride, cyclopentanepropanoyl-chloride, pubchem21363, cyclopentylpropionylchloride, cyclopentanepropanoylchloride, 3-cyclopentylpropanyl chloride, cyclopentane propionyl chloride
PubChem CID 66039
IUPAC Name 3-cyclopentylpropanoyl chloride
SMILES ClC(=O)CCC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyclopentylpropionyl chloride
Densità 1.049
Punti di ebollizione 199°C to 200°C
Punto d'infiammabilità 84°C (184°F)
Odore Acrid
Indice di rifrazione 1.4645
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1856952
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 160.64
Percent Purity 98%