Learn More
3-Cyclopentylpropionyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Cyclopentylpropionyl Chloride |
| CAS | 104-97-2 |
| Formula molecolare | C8H13ClO |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Cyclopentanepropionyl Chloride (8CI), 3-Cyclopentanepropionyl Chloride, 3-Cyclopentylpropanoyl Chloride, 3-Cyclopentylpropionic Acid Chloride, Cyclopentanepropanoyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2 |
| SMILES | ClC(=O)CCC1CCCC1 |
| IUPAC Name | 3-cyclopentylpropanoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.64 |
| Peso formulazione | 160.0655 |