Learn More
3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7-trione, TRC
Codice prodotto. 30180414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180414 1 g 1g
30179791 500 mg 500mg
30179981 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180414 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC7436801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 871700-24-2
Formula molecolare C18 H15 F I N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 483.23
Sinonimo Pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione, 3-cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-, 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione, 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-1H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7-trione, GSK 1375981A
IUPAC Name 3-cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7-trione
SMILES CN1C(=O)C(=C(O)C2=C1N(C(=O)N(C3CC3)C2=O)c4ccc(I)cc4F)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-1H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7-trione
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C18H15FIN3O4/c1-8-14(24)13-15(21(2)16(8)25)23(12-6-3-9(20)7-11(12)19)18(27)22(17(13)26)10-4-5-10/h3,6-7,10,24H,4-5H2,1-2H3
Peso formulazione 483.0091